Imprimer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR21938-10G OR21938-5G OR21938-25G
APOSOR21938-10GEA 140 EUR
APOSOR21938-10G APOSOR21938-5G APOSOR21938-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Formule: C₁₆H₂₄O₃
Point de fusion: 157…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156138
Numéro CAS: 1611-03-6