Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
OR21927-10G OR21927-25G OR21927-100G
APOSOR21927-10GEA 21.9 EUR
APOSOR21927-10G APOSOR21927-25G APOSOR21927-100G
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine 98%
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine
Formule: C₁₄H₁₈N₂
Point d'ébullition: 144…145 °C/7mmHg
Point de fusion: 49…51 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003920
Numéro CAS: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6