Imprimer
Methyl glycolate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21875-100G OR21875-25G
APOSOR21875-100GEA 0 EUR
APOSOR21875-100G APOSOR21875-25G
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formule: C₃H₆O₃
Point d'ébullition: 149…151 °C
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004667
Numéro CAS: 96-35-5
EINECS: 202-502-7