Imprimer
3-Nitropyridine-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21872-100G OR21872-25G OR21872-1KG OR21872-5KG
APOSOR21872-100GEA 74.1 EUR
APOSOR21872-100G APOSOR21872-25G APOSOR21872-1KG APOSOR21872-5KG
3-Nitropyridine-4-ol
3-Nitropyridine-4-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point de fusion: 280…285 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128874
Numéro CAS: 5435-54-1