Imprimer
Acide 5-méthylnicotinique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid
OR21864-1G OR21864-25G OR21864-5G
APOSOR21864-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21864-1G APOSOR21864-25G APOSOR21864-5G
Acide 5-méthylnicotinique 97%
Acide 5-méthylnicotinique
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829036
Numéro CAS: 3222-49-9