Imprimer
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21836-1G OR21836-5G OR21836-25G
APOSOR21836-1GEA 0 EUR
APOSOR21836-1G APOSOR21836-5G APOSOR21836-25G
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂O₅
Point de fusion: 124…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677730
Numéro CAS: 117621-06-4