Imprimer
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21805-1G OR21805-250MG OR21805-500MG OR21805-5G
APOSOR21805-1GEA 340 EUR
APOSOR21805-1G APOSOR21805-250MG APOSOR21805-500MG APOSOR21805-5G
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Formule: C₆H₉NO
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111570
Numéro CAS: 4030-22-2