(3-Méthoxyphényl)acétonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Formule:
C₉H₉NO Poids moléculaire: 147.18 g/mol Point d'ébullition: 278…282 °C Densité: 1.082 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001910 Numéro CAS: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN: 3276 ADR: 6.1 III |