Imprimer
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21788-1G OR21788-5G
APOSOR21788-1GEA 43.5 EUR
APOSOR21788-1G APOSOR21788-5G
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 180.21 g/mol
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085106
Numéro CAS: 34624-38-9