Imprimer
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate, 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 4,4'-Bibenzoic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate
OR21762-25G OR21762-100G
APOSOR21762-25GEA 56.7 EUR
APOSOR21762-25G APOSOR21762-100G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Formule: C₁₆H₁₄O₄
Poids moléculaire: 270.28 g/mol
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017201
Numéro CAS: 792-74-5
EINECS: 212-341-4