Imprimer
5-Chloro-o-anisidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Chloro-2-méthoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine
OR21760-100G OR21760-500G
APOSOR21760-100GEA 111 EUR
APOSOR21760-100G APOSOR21760-500G
5-Chloro-o-anisidine 98%
5-Chloro-o-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
Poids moléculaire: 157.6 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C/8mmHg
Point de fusion: 79…84 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007777
Numéro CAS: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN: 2233
ADR: 6.1 III