2,4-Dibromobenzyl alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2,4-Dibromophenyl)methanol
Formule:
C₇H₆Br₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09996906 Numéro CAS: 666747-06-4 |