2,4-Dibromotoluène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆Br₂ Point d'ébullition: 243 °C Point de fusion: –10 °C Densité: 1,85 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052985 Numéro CAS: 31543-75-6 |