Imprimer
2-(Phenylthio)nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21698-1G OR21698-25G OR21698-5G
APOSOR21698-1GEA 87 EUR
APOSOR21698-1G APOSOR21698-25G APOSOR21698-5G
2-(Phenylthio)nicotinic acid
2-(Phenylthio)nicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂S
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052110
Numéro CAS: 35620-72-5