Imprimer
Acide 3-chloro-5-iodobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2165-1G OR2165-5G OR2165-25G
APOSOR2165-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2165-1G APOSOR2165-5G APOSOR2165-25G
Acide 3-chloro-5-iodobenzoïque 98%
Acide 3-chloro-5-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄ClIO₂
Point de fusion: 190…191 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672966
Numéro CAS: 289039-25-4