Imprimer
4-Chloro-3-iodophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2164-10G OR2164-1G
APOSOR2164-10GEA 174 EUR
APOSOR2164-10G APOSOR2164-1G
4-Chloro-3-iodophénol
4-Chloro-3-iodophénol
Formule: C₆H₄ClIO
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070769
Numéro CAS: 202982-72-7