Imprimer
Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21608-25G OR21608-100G
APOSOR21608-25GEA 21.9 EUR
APOSOR21608-25G APOSOR21608-100G
Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique 99%
Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique
Formule: C₆H₄N₂O₄
Poids moléculaire: 168.11 g/mol
Point de fusion: 188 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006131
Numéro CAS: 89-01-0
EINECS: 201-875-3