Imprimer
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21533-250MG OR21533-1G
APOSOR21533-250MGEA 102 EUR
APOSOR21533-250MG APOSOR21533-1G
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₆H₉ClN₄O
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052906
Numéro CAS: 96017-23-1