Imprimer
2-Methyl-2H-indazol-4-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2152-1G OR2152-250MG
APOSOR2152-1GEA 126 EUR
APOSOR2152-1G APOSOR2152-250MG
2-Methyl-2H-indazol-4-amine 95%
2-Methyl-2H-indazol-4-amine
Formule: C₈H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870044
Numéro CAS: 82013-51-2