Imprimer
2-Acétylpyrrole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(1H-Pyrrole-2-yl)éthane-1-one, 2-Acétyl-1H-pyrrole
OR21519-5G OR21519-100G
APOSOR21519-5GEA 17.6 EUR
APOSOR21519-5G APOSOR21519-100G
2-Acétylpyrrole 98%
2-Acétylpyrrole
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: 88…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005220
Numéro CAS: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2