Imprimer
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR2151-1G OR2151-250MG
APOSOR2151-1GEA 105 EUR
APOSOR2151-1G APOSOR2151-250MG
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Formule: C₈H₉N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09870041
Numéro CAS: 77894-69-0