6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₆N₂O₄ Point de fusion: 246…247 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09064936 Numéro CAS: 306934-80-5 |