Imprimer
2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
OR21481-100G OR21481-25G OR21481-5G
APOSOR21481-100GEA 60.9 EUR
APOSOR21481-100G APOSOR21481-25G APOSOR21481-5G
2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Formule: C₆H₆O₃
Poids moléculaire: 126.11 g/mol
Point d'ébullition: 222…223 °C
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005523
Numéro CAS: 766-39-2
EINECS: 212-165-8