Imprimer
4-Bromo-2,3-diméthyl-6-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21476-25G OR21476-5G OR21476-100G
APOSOR21476-25GEA 0 EUR
APOSOR21476-25G APOSOR21476-5G APOSOR21476-100G
4-Bromo-2,3-diméthyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-diméthyl-6-nitroaniline
Formule: C₈H₉BrN₂O₂
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051710
Numéro CAS: 108485-13-8