Imprimer
Acide 5-méthylanthranilique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-amino-5-méthylbenzoïque
OR21443-100G OR21443-25G OR21443-500G OR21443-1KG
APOSOR21443-100GEA 50.9 EUR
APOSOR21443-100G APOSOR21443-25G APOSOR21443-500G APOSOR21443-1KG
Acide 5-méthylanthranilique
Acide 5-méthylanthranilique
Formule: C₈H₉NO₂
Poids moléculaire: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 317
Point de fusion: 175 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007909
Numéro CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3