Imprimer
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21431-1G OR21431-250MG
APOSOR21431-1GEA 49.3 EUR
APOSOR21431-1G APOSOR21431-250MG
4'-Amino-2'-methylacetanilide
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Point de fusion: 141…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276633
Numéro CAS: 56891-59-9