Imprimer
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR21417-100G OR21417-25G OR21417-5G
APOSOR21417-100GEA 192 EUR
APOSOR21417-100G APOSOR21417-25G APOSOR21417-5G
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂NO
Point d'ébullition: 98…100 °C/2mmHg
Point de fusion: 39…45 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051677
Numéro CAS: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II