Imprimer
2-(Ethylthio)nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR21410-1G OR21410-5G
APOSOR21410-1GEA 0 EUR
APOSOR21410-1G APOSOR21410-5G
2-(Ethylthio)nicotinic acid
2-(Ethylthio)nicotinic acid
Formule: C₈H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051680
Numéro CAS: 27868-76-4