Imprimer
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Cyano-2-pyridone, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
OR21405-5G OR21405-1G
APOSOR21405-5GEA 352 EUR
APOSOR21405-5G APOSOR21405-1G
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
3-Cyano-2-hydroxypyridine
Formule: C6H4N2O
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661865
Numéro CAS: 20577-27-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III