Imprimer
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
OR21385-25G OR21385-100G
APOSOR21385-25GEA 132 EUR
APOSOR21385-25G APOSOR21385-100G
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₅H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006455
Numéro CAS: 5157-08-4