Imprimer
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21286-1G OR21286-5G
APOSOR21286-1GEA 0 EUR
APOSOR21286-1G APOSOR21286-5G
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole
Formule: C₈H₈N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005792
Numéro CAS: 5464-79-9