Imprimer
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21276-100G OR21276-250G OR21276-25G
APOSOR21276-100GEA 219 EUR
APOSOR21276-100G APOSOR21276-250G APOSOR21276-25G
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphénol 97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphénol
Formule: C₁₄H₂₁BrO
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051597
Numéro CAS: 20834-61-1