Imprimer
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Nitrophenacylamine hydrochloride
OR21275-1G OR21275-5G
APOSOR21275-1GEA 104 EUR
APOSOR21275-1G APOSOR21275-5G
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉ClN₂O₃
Point de fusion: 210…212 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051997
Numéro CAS: 36765-84-1
UN: 1759
ADR: 8,III