Imprimer
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 4-amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylate, Ethyl 4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR2123-25G OR2123-5G
APOSOR2123-25GEA 241 EUR
APOSOR2123-25G APOSOR2123-5G
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₁N₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090781
Numéro CAS: 776-53-4