Imprimer
Bromotriméthylsilane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triméthylbromosilane
OR2120-100G OR2120-500G OR2120-25G
APOSOR2120-100GEA 37.7 EUR
APOSOR2120-100G APOSOR2120-500G APOSOR2120-25G
Bromotriméthylsilane
Bromotriméthylsilane
Formule: C₃H₉BrSi
Point d'ébullition: 79 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –8 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000048
Numéro CAS: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II