Imprimer
3,5-Dibromosalicylaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR21193-100G OR21193-500G
APOSOR21193-100GEA 58 EUR
APOSOR21193-100G APOSOR21193-500G
3,5-Dibromosalicylaldéhyde
3,5-Dibromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003318
Numéro CAS: 90-59-5