Imprimer
2-(1-Piperidinyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(1-Piperidino)aniline
OR21173-5G OR21173-1G OR21173-25G
APOSOR21173-5GEA 31.9 EUR
APOSOR21173-5G APOSOR21173-1G APOSOR21173-25G
2-(1-Piperidinyl)aniline
2-(1-Piperidinyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Point d'ébullition: 96…98 °C/1mmHg
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047467
Numéro CAS: 39643-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III