Imprimer
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR2115-1G OR2115-250MG
APOSOR2115-1GEA 342 EUR
APOSOR2115-1G APOSOR2115-250MG
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₉N₃O₃
Poids moléculaire: 207.19 g/mol
Point de fusion: 245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998748
Numéro CAS: 89518-83-2