Imprimer
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-(Chlorosulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
OR2111-5G OR2111-1G OR2111-25G
APOSOR2111-5GEA 197 EUR
APOSOR2111-5G APOSOR2111-1G APOSOR2111-25G
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066912
Numéro CAS: 51904-91-7
UN: 3261
ADR: 8,II