Imprimer
Acide 5-méthoxypyridine-3-boronique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2109-1G OR2109-5G
APOSOR2109-1GEA 0 EUR
APOSOR2109-1G APOSOR2109-5G
Acide 5-méthoxypyridine-3-boronique
Acide 5-méthoxypyridine-3-boronique
Formule: C₆H₈BNO₃
Point de fusion: 224…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425977
Numéro CAS: 850991-69-4