Imprimer
Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acrylic acid, 3-Piperonylacrylic acid, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acrylic acid
OR21080-100G OR21080-500G
APOSOR21080-100GEA 85.7 EUR
APOSOR21080-100G APOSOR21080-500G
Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique
Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique
Formule: C₁₀H₈O₄
Poids moléculaire: 192.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005837
Numéro CAS: 2373-80-0