2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidine, 3-Piperidinophenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₇H₂₆BNO₂ Poids moléculaire: 287.2100 g/mol Point de fusion: 72.3…73.8 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368528 Numéro CAS: 852227-97-5 |