Imprimer
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21003-10G OR21003-5G OR21003-1G
APOSOR21003-10GEA 260 EUR
APOSOR21003-10G APOSOR21003-5G APOSOR21003-1G
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203974
Numéro CAS: 22590-64-3