Imprimer
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-(2-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
OR2100-1G OR2100-250MG
APOSOR2100-1GEA 116 EUR
APOSOR2100-1G APOSOR2100-250MG
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
Poids moléculaire: 165.98 g/mol
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095123
Numéro CAS: 647853-32-5