Imprimer
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2096-1G OR2096-5G OR2096-25G
APOSOR2096-1GEA 0 EUR
APOSOR2096-1G APOSOR2096-5G APOSOR2096-25G
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₆BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027262
Numéro CAS: 957060-99-0