2,5-Dibromo-4-picoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₅Br₂N Point de fusion: 36…42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234955 Numéro CAS: 3430-26-0 |