Imprimer
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR2086-5G OR2086-10G
APOSOR2086-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2086-5G APOSOR2086-10G
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Point de fusion: 39…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658963
Numéro CAS: 21427-62-3