2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
Formule:
C₁₇H₂₆BNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07781208 Numéro CAS: 876316-33-5 |