Imprimer
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2063-1G OR2063-250MG
APOSOR2063-1GEA 109 EUR
APOSOR2063-1G APOSOR2063-250MG
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741423
Numéro CAS: 58442-17-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III