Imprimer
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-nitropyridine 1-oxide
OR2037-1G OR2037-5G
APOSOR2037-1GEA 34.8 EUR
APOSOR2037-1G APOSOR2037-5G
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₄N₂O₄
Point de fusion: 225…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234062
Numéro CAS: 31872-57-8